Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga silikonproppar
Produktkod. 11517662 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11517662
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindrar att flytande kemikalier läcker ut eller läcker ut från behållaren.
  • Ej giftig, genomskinlig
  • Temperaturområde -60 °C till 200 °C
  • Högt elektriskt motstånd
  • Hög motståndskraft mot många kemikalier inklusive ozon
Specifikationer
Längd (metrisk) 24 mm
Kvantitet 10/Pk.
Temperaturområde (metriskt) –60 till 200 °C
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Botten 11 mm
Diameter (metrisk) Topp 14 mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp