Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga silikonproppar
Produktkod. 11557672 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Förpackningsstorlek
11557672 39 mm Varje
11507662 10 mm Paket med 20
11517662 11 mm Paket med 10
11537662 15 mm Paket med 10
11557662 19 mm Paket med 5
11567662 21 mm Paket med 5
11587662 25 mm Paket med 2
11577662 23 mm Paket med 5
11597662 27 mm Paket med 2
11507672 29 mm Paket med 2
11527672 33 mm Paket med 2
11537672 35 mm Varje
11547672 37 mm Varje
11567672 41 mm Varje
11587672 45 mm Varje
11547652 4 mm Paket med 50
11557652 5 mm Paket med 50
11517682 57 mm Varje
11527682 62 mm Varje
11537682 67 mm Varje
11547682 71 mm Varje
11577652 7 mm Paket med 50
11597652 9 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 11557672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.05 SEK
    144.46 SEK / Paket med 1
    Save 45.59 SEK
    23% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förhindrar att flytande kemikalier läcker ut eller läcker ut från behållaren.
  • Ej giftig, genomskinlig
  • Temperaturområde -60 °C till 200 °C
  • Högt elektriskt motstånd
  • Hög motståndskraft mot många kemikalier inklusive ozon
Specifikationer
Längd (metrisk) 38.5 mm
Kvantitet 1/Pk.
Temperaturområde (metriskt) –60 till 200 °C
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Botten 39 mm
Diameter (metrisk) Topp 44.5 mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp