Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga silikonproppar
Produktkod. 11597652 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten unitSize
11597652 9 mm Paket med 20
11507662 10 mm Paket med 20
11517662 11 mm Paket med 10
11537662 15 mm Paket med 10
11557662 19 mm Paket med 5
11567662 21 mm Paket med 5
11587662 25 mm Paket med 2
11577662 23 mm Paket med 5
11597662 27 mm Paket med 2
11507672 29 mm Paket med 2
11527672 33 mm Paket med 2
11537672 35 mm Varje
11547672 37 mm Varje
11557672 39 mm Varje
11567672 41 mm Varje
11587672 45 mm Varje
11547652 4 mm Paket med 50
11557652 5 mm Paket med 50
11517682 57 mm Varje
11527682 62 mm Varje
11537682 67 mm Varje
11547682 71 mm Varje
11577652 7 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 11597652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.75 SEK
    107.55 SEK / Paket med 20
    Save 34.20 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindrar att flytande kemikalier läcker ut eller läcker ut från behållaren.
  • Ej giftig, genomskinlig
  • Temperaturområde -60 °C till 200 °C
  • Högt elektriskt motstånd
  • Hög motståndskraft mot många kemikalier inklusive ozon
Specifikationer
Längd (metrisk) 20 mm
Kvantitet 20/Pk.
Temperaturområde (metriskt) −60 till+ 200 °C
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Botten 9 mm
Diameter (metrisk) Topp 11.5 mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp