Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig silikonslang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
Förpackningsstorlek:
25m
5m
Varje
Beskrivning
- Genomskinlig silikonslang
- FDA-kompatibel (mat)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BFR och WRAS godkända |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| För användning med | Peristaltiska pumpar |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, överföring av sterila vätskor |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Visa mer |