Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig silikonslang
Produktkod. 11763416 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
Förpackningsstorlek:
25m
5m
Varje
Produktkod. 11763416
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang med peristaltiska pumpar. Fisherbrand™ Genomskinliga silikonslangar är idealiska för läkemedel, bioteknik och steril vätskeöverföring.
  • Genomskinlig silikonslang
  • FDA-kompatibel (mat)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BFR och WRAS godkända
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med Peristaltiska pumpar
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, överföring av sterila vätskor
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C