Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinlig silikonslang
Produktkod. 11763845 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Total längd (metrisk):
5 m
25 m
Förpackningsstorlek:
25m
5m
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11763845 3 mm 6 mm 5 m Varje
11773416 10 mm 14 mm 25 m Varje
11758705 1 mm 3 mm 25 m 25m
11713855 10 mm 14 mm 5 m Varje
11806303 10 mm 15 mm 5 m Varje
11743845 1 mm 3 mm 5 m Varje
11753845 2 mm 6 mm 5 m Varje
11768705 2 mm 6 mm 25 m Varje
11778705 3 mm 6 mm 25 m Varje
11783845 3 mm 7 mm 5 m Varje
11876293 4 mm 10 mm 5 m Varje
11798705 4 mm 6 mm 25 m -
11773845 4 mm 6 mm 5 m Varje
11763406 5 mm 8 mm 25 m Varje
11783855 5 mm 8 mm 5 m 5m
11886293 6 mm 12 mm 5 m Varje
11723416 6 mm 9 mm 25 m Varje
11793845 6 mm 9 mm 5 m Varje
11743416 7 mm 10 mm 25 m Varje
11733416 6 mm 12 mm 25 m Varje
11703855 7 mm 10 mm 5 m Varje
11753416 8 mm 12 mm 25 m Varje
11793855 8 mm 12 mm 5 m Varje
11763416 8 mm 14 mm 25 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 11763845
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang med peristaltiska pumpar. Fisherbrand™ Genomskinliga silikonslangar är idealiska för läkemedel, bioteknik och steril vätskeöverföring.
  • Genomskinlig silikonslang
  • FDA-kompatibel (mat)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, BFR och WRAS godkända
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
För användning med Peristaltiska pumpar
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, överföring av sterila vätskor
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C