Läs mer
- Home
- Products
- Slangar
- Gummi och silikonslang
- Fisherbrand™ Genomskinlig silikonslang
Fisherbrand™ Genomskinlig silikonslang
Produktkod. 11773416 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Total längd (metrisk):
5 m
25 m
Förpackningsstorlek:
25m
5m
Varje
24 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Inre | Diameter (metrisk) Yttre | Total längd (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | Varje |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | Varje |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | Varje |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | Varje |
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | Varje |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | Varje |
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | Varje |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | Varje |
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | Varje |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | Varje |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | - |
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | Varje |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | Varje |
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5m |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | Varje |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | Varje |
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | Varje |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | Varje |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | Varje |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | Varje |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | Varje |
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | Varje |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Produktkod.
11773416
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Använd kampanjkoden 27996
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
1600.87 SEK valid until 2026-09-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27996" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27996" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Beskrivning
- Genomskinlig silikonslang
- FDA-kompatibel (mat)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BFR och WRAS godkända |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| För användning med | Peristaltiska pumpar |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, överföring av sterila vätskor |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinligt |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Visa mer Visa mindre |