Läs mer
- Home
- Products
- Slangar
- Gummi och silikonslang
- Fisherbrand™ Genomskinlig silikonslang
Fisherbrand™ Genomskinlig silikonslang
Produktkod. 11778705 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Total längd (metrisk):
25 m
5 m
Förpackningsstorlek:
25m
5m
Varje
24 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Inre | Diameter (metrisk) Yttre | Total längd (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | Varje |
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | Varje |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | Varje |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | Varje |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | Varje |
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | Varje |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | Varje |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | Varje |
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | Varje |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | Varje |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | - |
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | Varje |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | Varje |
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5m |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | Varje |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | Varje |
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | Varje |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | Varje |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | Varje |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | Varje |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | Varje |
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | Varje |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Code produit.
11778705
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Ajouter au panier
257.46 SEK valid until 2026-02-28
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28075" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28075" för att få ditt kampanjpris.
Ajouter au panier
Description
- Genomskinlig silikonslang
- FDA-kompatibel (mat)
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BFR och WRAS godkända |
| Diameter (metrisk) Inre | 3 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| För användning med | Peristaltiska pumpar |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik, överföring av sterila vätskor |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinligt |
| Flexibilitet | Flexibel |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?