Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Microbore Slang
Produktkod. 15154499 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,51 mm
0,76 mm
1,27 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
30m
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15154499 0,51 mm 1 rulle
15283647 0,76 mm Varje
15249124 1,27 mm 30m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15154499 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0641901
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
I lager
Använd denna mikroborrslang för allmänt laboratorie- och läkemedelsanvändning, speciellt för precisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. Tygon™ Microbore Slangar är utmärkta för applikationer med lågflöde peristaltiska pumpar.
Använd denna mikroborrslang för allmänt laboratorie- och läkemedelsanvändning, speciellt för precisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer. TygonTM Microbore Slangar är utmärkta för applikationer med peristaltiska pumpar med lågt flöde.
Slangen är extremt flexibel och kristallklar. Icke-toxiska, icke-pyrogena och biokompatibla slangar för en mängd olika laboratorieapplikationer.
  • Harts möter USP Klass VI krav
  • Temperaturområde: -31 till 85 °C
  • Sterilisera: Autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter USP Klass VI krav
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,51 mm
Material Tygon ND-100-80
Diameter (metrisk) Yttre 1.52 mm
Total längd (metrisk) 30.48 m
För användning med (applikation) Allmän laboratorie- och farmaceutisk användning, speciellt med precisionsinjektions- eller dispenseringsapplikationer, även utmärkt med lågflödes- peristaltiska pumpapplikationer.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -31 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 85 °C