Läs mer
Masterflex™ Överföringsslang, C-Flex™ , Rensa
Produktkod. 11780479
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Produktkod. 11780479
Brand: Masterflex™ 0642202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller kraven från olika branscher
  • Idealisk för allmänna ändamål, engångsapplikationer och utökade vätskebanor
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI krav, FDA, GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Total längd (metrisk) 7.5 m
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik och labb för allmänt bruk som kräver högpresterande, ekonomiskt alternativ till platinasilikon
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
Flexibilitet Flexibel
Maximalt tryck 25 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C