Läs mer
Masterflex™ Överföringsslang, C-Flex™ , Rensa
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Beskrivning
Uppfyller kraven från olika branscher
- Idealisk för allmänna ändamål, engångsapplikationer och utökade vätskebanor
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI krav, FDA, GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,4 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9,6 mm |
| Total längd (metrisk) | 7.5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, bioteknik och labb för allmänt bruk som kräver högpresterande, ekonomiskt alternativ till platinasilikon |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Visa mer |