Läs mer
Transparent glasfärgningstråg
Produktkod. 12858735
Change view
Typ:
Coplin Staining Jar
Färgningsburk
Färgningsränna
Höjd (metrisk):
50 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12858735 Coplin Staining Jar 110 mm Varje
12868735 Färgningsränna 50 mm -
12888735 Färgningsburk 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12858735 Leverantör Brand Not Defined Leverantörsnummer 2959
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra avdunstning av färgningsvätska genom att fälla på locket som medföljer det transparenta glasfärgningstråget. Denna tunga glasfärgningsburk är ett viktigt mikroskoptillbehör för laboratoriet.
  • Glastråg med lock
  • Rymmer objektglas 76mm x 26mm
  • Två olika stilar
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Bottenform Plan
Färg Klart
Material Glas
Typ Coplin Staining Jar
För användning med (applikation) För mikroskopiska objektglas
Kvantitet 1 vardera
Höjd (metrisk) 110 mm