Läs mer
Transparent glasfärgningstråg
Produktkod. 12868735
Typ:
Coplin färgningsburk
Färgningsburk
Färgningstråg
Höjd (metrisk):
50 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12868735
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra avdunstning av färgningsvätska genom att fälla på locket som medföljer det transparenta glasfärgningstråget. Denna tunga glasfärgningsburk är ett viktigt mikroskoptillbehör för laboratoriet.
  • Glastråg med lock
  • Rymmer objektglas 76 x 26 mm
  • Tråget har åsar inuti för att hålla rutschkanor
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Glas
Bottenform Plan
Färg Klart
Material Soda Lime Glas
Typ Färgningstråg
För användning med (applikation) För mikroskopiska objektglas
Kvantitet 1 vardera
Höjd (metrisk) 50 mm