Läs mer
Transparent glasfärgningstråg
Description
- Glastråg med lock
- Rymmer objektglas 76mm x 26mm
- Två olika stilar
Specifications
Specifications
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Bottenform | Plan |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Färgningsburk |
| För användning med (applikation) | Färgningsställ |
| Slide Count | 25 |
| Mått (L x B) | 112 x 112 mm |
| Mått (L x B x H) | 112 x 112 x 50 mm |
| Längd (metrisk) | 112 mm |
| Bredd (metrisk) | 112 mm |
| Show More |