Läs mer
Vitlab™ Transparent HDPE stor tratt
Produktkod. 11837960
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Förpackningsstorlek
11837960 200 mm Paket med 6
1 options
Produktkod. 11837960 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 41794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 SEK
    552.17 SEK / Paket med 6
    Save 79.83 SEK
    12% Av
I lager
Tillverkad av HDPE. Vitlab™ Transparent HDPE Large Funnel är lämplig för att fylla stora mängder vätskor.
  • Genomskinlig
  • Snabbt flöde på grund av 60° vinkel
  • Praktiskt handtag för upphängning
  • Tillval finns tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 200 mm
Kapacitet (metrisk) 1300 mL
Material HDPE
Höjd (metrisk) 200 mm
Beskrivning HDPE-filter
För användning med (applikation) Lämplig för att fylla på stora mängder vätskor