Läs mer
Fisherbrand™ Icke-sterila överföringspipetter, Transparent LDPE
Produktkod. 13439118 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
4 mL
7 mL
10 mL
Droppar/ml:
18
20
25
30
50
Graderad:
Ja
Nej
Tipsstil:
Extra lång
Förlängd
Jumbo
Standard
Tunn stam
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 400
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Droppar/ml Graderad Tipsstil unitSize
13439118 1 mL 30 Ja Förlängd Paket med 500
13469118 1 mL 30 Nej Standard Paket med 400
13499108 1 mL 30 Ja Standard Paket med 500
13439108 3 mL 25 Ja Standard Paket med 500
13459118 4 mL 30 Nej Tunn stam Paket med 500
13459108 4 mL 50 Nej Standard Paket med 500
13449108 7 mL 20 Nej Extra lång -
13449118 10 mL 18 Nej Jumbo Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13439118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förhindra korskontaminering. Fisherbrand™ Icke-sterila överföringspipetter, transparent LDPE är gjorda av splittersäker, flexibel plast och är designade för att ersätta Pasteurpipetter av glas. Graderade och icke-graduerade pipetter finns i en mängd olika storlekar och stilar, inklusive jumbo, tunn skaft och extra lång.
  • Inbyggd glödlampa eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering
  • Flexibla skaft böjs för att prova från smala eller små rör
  • Yta med låg affinitet minskar förlust av celler och värdefulla proteiner på grund av bindning
  • Mjuka plastpipetter gjorda av giftfri lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Icke-steril, transparent och helt återvinningsbar
Specifikationer
Material LDPE
Droppar/ml 30
Graderad Ja
Examen 0.25 mL
Kvantitet 500 pack
Tipsstil Förlängd
Volym (metrisk) dispensering 33μ L droppe
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Överföringspipett