Läs mer
Fisherbrand™ Icke-sterila överföringspipetter, Transparent LDPE
Produktkod. 13449118 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
4 mL
7 mL
10 mL
Droppar/ml:
18
20
25
30
50
Graderad:
Ja
Nej
Tipsstil:
Extra lång
Förlängd
Jumbo
Standard
Tunn stam
Packungsgröße:
Paket med 200
Paket med 400
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volym (metrisk) Droppar/ml Graderad Tipsstil Packungsgröße
13449118 10 mL 18 Nej Jumbo Paket med 200
13469118 1 mL 30 Nej Standard Paket med 400
13499108 1 mL 30 Ja Standard Paket med 500
13439118 1 mL 30 Ja Förlängd Paket med 500
13439108 3 mL 25 Ja Standard Paket med 500
13459118 4 mL 30 Nej Tunn stam Paket med 500
13459108 4 mL 50 Nej Standard Paket med 500
13449108 7 mL 20 Nej Extra lång -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13449118
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Förhindra korskontaminering. Fisherbrand™ Icke-sterila överföringspipetter, transparent LDPE är gjorda av splittersäker, flexibel plast och är designade för att ersätta Pasteurpipetter av glas. Graderade och icke-graduerade pipetter finns i en mängd olika storlekar och stilar, inklusive jumbo, tunn skaft och extra lång.
  • Inbyggd glödlampa eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering
  • Flexibla skaft böjs för att prova från smala eller små rör
  • Yta med låg affinitet minskar förlust av celler och värdefulla proteiner på grund av bindning
  • Mjuka plastpipetter gjorda av giftfri lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Icke-steril, transparent och helt återvinningsbar
Spezifikation
Material LDPE
Droppar/ml 18
Graderad Nej
Kvantitet 200 pack
Tipsstil Jumbo
Volym (metrisk) dispensering 56μ L droppe
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 170 mm
Typ Överföringspipett
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.