Läs mer
Fisherbrand™ Icke-sterila överföringspipetter, Transparent LDPE
Produktkod. p-8000481 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
4 mL
7 mL
10 mL
Droppar/ml:
18
20
25
30
50
Graderad:
Ja
Nej
Tipsstil:
Extra lång
Förlängd
Jumbo
Standard
Tunn stam
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 400
Paket med 500
Produktkod. 13469118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förhindra korskontaminering. Fisherbrand™ Icke-sterila överföringspipetter, transparent LDPE är gjorda av splittersäker, flexibel plast och är designade för att ersätta Pasteurpipetter av glas. Graderade och icke-graduerade pipetter finns i en mängd olika storlekar och stilar, inklusive jumbo, tunn skaft och extra lång.
  • Inbyggd glödlampa eliminerar behovet av pluggning, förpackning och autoklavering
  • Flexibla skaft böjs för att prova från smala eller små rör
  • Yta med låg affinitet minskar förlust av celler och värdefulla proteiner på grund av bindning
  • Mjuka plastpipetter gjorda av giftfri lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Icke-steril, transparent och helt återvinningsbar
Specifikationer
Material LDPE
Droppar/ml 30
Graderad Nej
Kvantitet 400 pack
Tipsstil Standard
Volym (metrisk) dispensering 33μ L droppe
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 104 mm
Typ Överföringspipett