Läs mer
VITLAB™ Transparenta LDPE-provbehållare
Produktkod. 15772006
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 mL
25 mL
30 mL
50 mL
Kvantitet:
100 förpackning
50 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
15772006 8 mL 100 förpackning Paket med 100
10063124 25 mL 100 förpackning Paket med 100
15792006 30 mL 50 förpackning Paket med 50
10093363 50 mL 50 förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15772006 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 80732
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara flytande eller fasta prover säkert. VITLAB™ Transparenta LDPE-provbehållare har ett påsnäppat lock för att skydda prover från kontaminering, läckage eller spill. Transparenta flaskor säkerställer enkel identifiering. Finns i en mängd olika storlekar.
Ekonomiska, färdiga att använda behållare idealiska för förvaring av en mängd olika flytande och fasta material.
  • Tillverkad av slitstark, brottsäker lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Genomskinliga flaskor gör det enkelt att identifiera innehållet
  • Snäpplock förhindrar spill och läckage, även när flaskan är upp och ner
  • Fästa lock håller förslutningen tillgänglig för enhandsbruk och kan ’inte försvinna
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Lagring av ett brett utbud av flytande och fasta material
Inkluderar Plugg tätningslock
Material LDPE
Kvantitet 100 förpackning
Vikt (metrisk) 33.5 kg
Klarhet Genomskinlig
Form Rund
Höjd (metrisk) 56 mm
Produkttyp Provbehållare
Stängningsmaterial LDPE
Diameter (metrisk) 17 mm
Förslutningstyp Plugg tätning