Läs mer
VITLAB™ Transparenta LDPE-provbehållare
Beskrivning
Ekonomiska, färdiga att använda behållare idealiska för förvaring av en mängd olika flytande och fasta material.
- Tillverkad av slitstark, brottsäker lågdensitetspolyeten (LDPE)
- Genomskinliga flaskor gör det enkelt att identifiera innehållet
- Snäpplock förhindrar spill och läckage, även när flaskan är upp och ner
- Fästa lock håller förslutningen tillgänglig för enhandsbruk och kan ’inte försvinna
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Lagring av ett brett utbud av flytande och fasta material |
| Inkluderar | Plugg tätningslock |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 50 förpackning |
| Vikt (metrisk) | 16.75 kg |
| Klarhet | Genomskinlig |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 52 mm |
| Visa mer |