Läs mer
Velp Scientific Transparent lock ECODryBlock
Produktkod. 31703682 Handla allt Velp Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Material:
Plast
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
31703682 Plast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 31703682 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer A00000493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.01 SEK
    418.85 SEK / Paket med 1
    Save 25.16 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Designad för att förbättra värmeeffektiviteten och temperaturstabiliteten vid användning av ECODryBlock.
Det transparenta locket skapar en varm luftmantel runt blocken och ger full lufttäckning som minimerar värmeförlust, kondens och temperaturstratifiering. Detta säkerställer exceptionell stabilitet och enhetlighet över alla prover.
Locket är tillverkat av hållbart, värmetåligt material och möjliggör enkel visuell övervakning utan att ta bort locket, vilket bibehåller optimala termiska förhållanden under hela processen.
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Velp Scientifica ECODryBlock / Torrblockvärmare
Material Plast