Läs mer
Deutsch Neumann™ Transparent polyetenslang
Produktkod. 10603491
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2,8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre
10603491 2 mm 2,8 mm
10648325 8 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603491 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3550228
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-10-2026
Beständig mot syror, baser, alkoholer och saltlösningar genom en temperatur på 80 °C.
  • Fri från dofter och smaker
  • Kemiskt resistent och flexibel
  • Levereras i längder om 5m
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Material Polyeten
Diameter (metrisk) Yttre 2,8 mm
Total längd (metrisk) 100 m
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Genomskinlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C