Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropenbägare
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Mycket transparent polypropenbägare
- För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
- Villkorligt autoklaverbar vid °121 C (2 bar) enligt DIN EN 285
- För autoklavering rekommenderar vi modell 440941 med upphöjda gradering
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |