Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropenbägare
Beskrivning
- Mycket transparent polypropenbägare
- För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
- Villkorligt autoklaverbar vid °121 C (2 bar) enligt DIN EN 285
- För autoklavering rekommenderar vi modell 440941 med upphöjda gradering
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 215 mm |