Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropentratt
Kapacitet (metrisk):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Varje
Beskrivning
- Transparent polypropentratt
- Snabbt flöde på grund av en brant 60° vinkel
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 150mm |
| Kapacitet (metrisk) | 817 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 15mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 220 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Lämplig för matkontakt |
| Längd (metrisk) skaft | 95mm |