Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropentratt
Produktkod. 10708171
Kapacitet (metrisk):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Varje
Produktkod. 10708171
Brand: Vitlab™ 41194
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa trattar för en mängd olika tappnings- och dekanteringsapplikationer inom livsmedelsindustrin. VITLAB™ Transparenta polypropentrattar har ett praktiskt handtag med ögla för upphängning. Idealisk för pulver och vätskor.
  • Transparent polypropentratt
  • Snabbt flöde på grund av en brant 60° vinkel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 40mm
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Diameter (metrisk) skaft 4mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 65 mm
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för matkontakt
Längd (metrisk) skaft 35mm