Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropentratt
Produktkod. 11827960
Change view
Kapacitet (metrisk):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11827960 14 ml Paket med 24
10708171 14 ml Varje
10622811 222 ml Varje
12724098 222 ml Paket med 12
10465811 32 ml Varje
11817960 32 ml Paket med 24
10632811 342 ml Varje
10608972 342 ml -
10058540 817 ml Varje
10783923 817 ml -
10242261 88 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11827960 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 41194
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa trattar för en mängd olika tappnings- och dekanteringsapplikationer inom livsmedelsindustrin. VITLAB™ Transparenta polypropentrattar har ett praktiskt handtag med ögla för upphängning. Idealisk för pulver och vätskor.
  • Transparent polypropentratt
  • Snabbt flöde på grund av en brant 60° vinkel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 40mm
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Diameter (metrisk) skaft 4mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 65 mm
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för matkontakt
Längd (metrisk) skaft 35mm