Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Typ 3 klass AS Mätning av pipetter
Produktkod. 11803980 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerans:
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,010 ml
±0,03 ml
±0,030 ml
±0,05 ml
±0,070 ml
±0,10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11803980
Brand: BRAND™ 28412
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda lime glas, denna typ 3 Klass AS Mätpipett inkluderar gradering med DE-M-märkning och är kalibrerad för total leverans.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda lime glas
  • Typ 3 (noll överst)
  • DE-M Märkning av examen
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex.)
  • Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet
  • USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Tolerans ±0,03 ml
Volym (metrisk) 5 mL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato