Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda lime glas.
- Typ 3 (noll överst)
- DE-M Märkning av examen
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex.)
- Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet
- USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 835 |
| Material | AR-GLAS |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | Bomullsplugg |
| Tolerans | ±0,05 ml |
| Färg | Orange |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 360 mm |