Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ Typ 3 klass AS Mätning av pipetter
Produktkod. 12068359 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Tolerans:
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,010 ml
±0,03 ml
±0,030 ml
±0,05 ml
±0,070 ml
±0,10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Tolerans Förpackningsstorlek
12068359 2 mL 0.02 mL ±0,010 ml Paket med 12
12005312 0.5 mL 0.01 mL ±0,006 ml Paket med 12
11803980 5 mL 0.1 mL ±0,03 ml Paket med 12
11833920 1 mL 0.1 mL ±0,007 ml Paket med 12
11868331 5 mL 0.05 mL ±0,030 ml Paket med 12
11843920 10 mL 0.1 mL ±0,05 ml Paket med 12
11813980 20 mL 0.1 mL ±0,10 ml Paket med 6
10290021 1 mL 0.01 mL ±0,007 ml Paket med 12
10603561 2 mL 0.02 mL ±0,070 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12068359 Supplier BRAND™ Supplier No. 28409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    559.20 SEK / Paket med 12
    Save 325.80 SEK
    36% Av
I lager
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda lime glas, denna typ 3 Klass AS Mätpipett inkluderar gradering med DE-M-märkning och är kalibrerad för total leverans.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda lime glas.
  • Typ 3 (noll överst)
  • DE-M Märkning av examen
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex.)
  • Levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per förpackningsenhet
  • USP individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Examen 0.02 mL
Tolerans ±0,010 ml
Volym (metrisk) 2 mL