Läs mer
Vitlab™ Genomskinlig polypropen stora trattar
Produktkod. 15712106
Change view
Kapacitet (metrisk):
3200 ml
Diameter (metrisk) Överst:
250 mm
Diameter (metrisk) skaft:
30 mm
Höjd (metrisk):
260 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15712106 3200 ml 250 mm 30 mm 260 mm Paket med 6
1 options
Produktkod. 15712106 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 41894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    944.09 SEK / Paket med 6
    Save 170.91 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. VITLab™ Transparenta stora trattar av polypropen är lämpliga för att fylla stora mängder vätskor.
  • Snabbt flöde på grund av brant 60 °C vinkel
  • Handtag för upphängning (storlek 12500mL saknar handtag)
  • Lämplig för livsmedel
  • Tillbehör finns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 250 mm
Kapacitet (metrisk) 3200 ml
Diameter (metrisk) skaft 30 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 260 mm
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för att fylla på stora mängder vätskor
Kvantitet 6/Pk.