Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropen pulvertratt
Produktkod. 10557561
Höjd (metrisk):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10557561
Brand: Vitlab™ 70794
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa trattar för en mängd olika tappnings- och dekanteringsapplikationer inom livsmedelsindustrin. VITLAB™ Transparenta polypropenpulvertrattar har en kort, bred skaft. Idealisk för överföring av pulver och granulära ämnen.
  • Transparent polypropentratt
  • Snabbt flöde på grund av en brant 60° vinkel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 65mm
Diameter (metrisk) skaft 15mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 68 mm
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för matkontakt
Längd (metrisk) skaft 25mm