Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropen pulvertratt
Produktkod. 10713533
Change view
Höjd (metrisk):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) unitSize
10713533 68 mm Paket med 10
11897890 110 mm Paket med 10
10008630 110 mm Varje
10557561 68 mm Varje
10717021 75 mm Varje
11877890 75 mm Paket med 10
10613001 94 mm Varje
11887890 94 mm Paket med 10
10443711 138 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10713533 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 70794
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa trattar för en mängd olika tappnings- och dekanteringsapplikationer inom livsmedelsindustrin. VITLAB™ Transparenta polypropenpulvertrattar har en kort, bred skaft. Idealisk för överföring av pulver och granulära ämnen.
  • Transparent polypropentratt
  • Snabbt flöde på grund av en brant 60° vinkel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 65mm
Diameter (metrisk) skaft 15mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 68 mm
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Lämplig för matkontakt
Längd (metrisk) skaft 25mm