Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropen pulvertratt
Beskrivning
- Transparent polypropentratt
- Snabbt flöde på grund av en brant 60° vinkel
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 80mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 21mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Lämplig för matkontakt |
| Längd (metrisk) skaft | 25mm |