Läs mer
Vitlab™ Transparent polypropen pulvertratt
Höjd (metrisk):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Descripción
- Transparent polypropentratt
- Snabbt flöde på grund av en brant 60° vinkel
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (metrisk) Överst | 100mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 22mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 94 mm |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Lämplig för matkontakt |
| Längd (metrisk) skaft | 20mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido