Läs mer
Kartell™ Transparent polypropen pulver trattar
Diameter (metrisk) Överst:
120 mm
150 mm
180 mm
Diameter (metrisk) skaft:
30 mm
36 mm
43 mm
Längd (metrisk) skaft:
27 mm
39 mm
48 mm
Kapacitet (metrisk):
360 ml
730 ml
1290 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillverkad med polypropen för styrka och hållbarhet. Kartell™ Transparenta polypropenpulvertrattar är utformade för att kantra stora mängder pulver eller andra fasta eller flytande material utan flödesbegränsningar, pulversegregering eller bryggbildning.
- 60° vinklade sidor
- Utvändig ribbning undviker trycklåsning
- Kan användas med vätskor
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 360 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 30 mm |
| Material | Polypropen |
| Vinkel | 60° |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Kan användas med vätskor |
| Längd (metrisk) skaft | 27 mm |