Läs mer
Buerkle™ Transparent PTFE-slang
Produktkod. 10106372
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Total längd (metrisk):
5 m
50 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
50m
5m
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Produktkod. 10106372
Brand: Buerkle™ 88040103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Använda Buerkle™ Transparent PTFE-slang i laboratoriet. Med överlägsen kemisk beständighet tål denna slang temperaturer från -200 till +°260 C och varierande tryck. Den är idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Tål temperaturer från -200 till +260 °C
  • Autoklaveringsbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 39,37 milj
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med Industriell, Lab
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinlig
Hårdhet 55 (Shore D)
Maximalt tryck 240 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör