Läs mer
Buerkle™ Transparent PTFE-slang
Produktkod. 10316492 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Total längd (metrisk):
5 m
50 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
50m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Total längd (metrisk) unitSize
10316492 1 mm 50 m 50m
17230634 2 mm 5 m -
10499595 3 mm 50 m -
17250634 2 mm 50 m 1 rulle
15728487 10 mm 5 m -
17240634 3 mm 5 m -
10022082 8 mm 5 m 5m
10442752 6 mm 5 m 5m
10483273 4 mm 5 m -
10106372 1 mm 5 m -
10023882 6 mm 50 m -
10443732 4 mm 50 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Produktkod. 10316492 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 88790103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Använda Buerkle™ Transparent PTFE-slang i laboratoriet. Med överlägsen kemisk beständighet tål denna slang temperaturer från -200 till +°260 C och varierande tryck. Den är idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Tål temperaturer från -200 till +260 °C
  • Autoklaveringsbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Total längd (metrisk) 50 m
Tjocklek (engelska) 39,37 milj
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med Industriell, Lab
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinlig
Hårdhet 55 (Shore D)
Maximalt tryck 240 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör