Läs mer
Buerkle™ Transparent PTFE-slang
Description
- Tål temperaturer från -200 till +260 °C
- Autoklaveringsbar
- PTFE
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | RoHS |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0.24 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.31 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (engelska) | 39,37 milj |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Show More |