Läs mer
Buerkle™ Transparent PTFE-slang
Produktkod. 10483273
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Total längd (metrisk):
5 m
50 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
50m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10483273 4 mm 5 m -
17230634 2 mm 5 m -
10499595 3 mm 50 m -
17250634 2 mm 50 m 1 rulle
15728487 10 mm 5 m -
17240634 3 mm 5 m -
10022082 8 mm 5 m 5m
10442752 6 mm 5 m 5m
10106372 1 mm 5 m -
10023882 6 mm 50 m -
10443732 4 mm 50 m -
10316492 1 mm 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Code produit 10483273 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 88040406
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Afficher toutes les promotions
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Använda Buerkle™ Transparent PTFE-slang i laboratoriet. Med överlägsen kemisk beständighet tål denna slang temperaturer från -200 till +°260 C och varierande tryck. Den är idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Tål temperaturer från -200 till +260 °C
  • Autoklaveringsbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifikat och efterlevnad RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (engelska) 39,37 milj
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med Industriell, Lab
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinlig
Hårdhet 55 (Shore D)
Maximalt tryck 60 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.