Läs mer
Buerkle™ Transparent PTFE-slang
Produktkod. 15728487
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Total längd (metrisk):
5 m
50 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
50m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15728487 10 mm 5 m -
17230634 2 mm 5 m -
10499595 3 mm 50 m -
17250634 2 mm 50 m 1 rulle
17240634 3 mm 5 m -
10022082 8 mm 5 m 5m
10442752 6 mm 5 m 5m
10483273 4 mm 5 m -
10106372 1 mm 5 m -
10023882 6 mm 50 m -
10443732 4 mm 50 m -
10316492 1 mm 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Produktkod. 15728487 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 88041012
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Använda Buerkle™ Transparent PTFE-slang i laboratoriet. Med överlägsen kemisk beständighet tål denna slang temperaturer från -200 till +°260 C och varierande tryck. Den är idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Tål temperaturer från -200 till +260 °C
  • Autoklaveringsbar
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 0.381 kg
Färg Genomskinlig
Hårdhet 55 (Shore D)
Maximalt tryck 20 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PTFE-rör