Läs mer
Buerkle™ Transparent PTFE-slang
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Total längd (metrisk):
5 m
50 m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
50m
5m
Beskrivning
- Tål temperaturer från -200 till +260 °C
- Autoklaveringsbar
- PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Total längd (metrisk) | 50 m |
| Tjocklek (engelska) | 39,37 milj |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| För användning med | Industri, Laboratorium |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Visa mer |