Läs mer
Deutsch Neumann™ PVC-rör
Produktkod. 10326584
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
9 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
14 mm
Produktkod. 10326584
Brand: Deutsch Neumann™ 3500913
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enastående motståndskraft mot en mängd olika kemikalier, såväl som olja och bensen. Deutsch Neumann PVC-slangen är stark men lätt och lämplig för allmänt laboratoriebruk.
  • Transparent färg
  • Värmebeständig till 60 °C
  • Finns med brett förstärkningsnät
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 9 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Total längd (metrisk) 50 m
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Genomskinlig