Läs mer
Deutsch Neumann™ PVC-rör
Produktkod. 10544454
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
9 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
14 mm
Produktkod. 10544454
Brand: Deutsch Neumann™ 3500812
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger enastående motståndskraft mot en mängd olika kemikalier, såväl som olja och bensen. Deutsch Neumann PVC-slangen är stark men lätt och lämplig för allmänt laboratoriebruk.
  • Transparent färg
  • Värmebeständig till 60 °C
  • Finns med brett förstärkningsnät
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Genomskinlig