Läs mer
Deutsch Neumann™ PVC-rör
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
9 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
13 mm
14 mm
Beskrivning
- Transparent färg
- Värmebeständig till 60 °C
- Finns med brett förstärkningsnät
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14 mm |
| Total längd (metrisk) | 50 m |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Färg | Genomskinlig |