Läs mer
Deutsch Neumann™ Transparent PVC-slang
Produktkod. 10184994
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
100 m
50 m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk)
10184994 5 mm 8 mm 100 m
10360333 6 mm 8 mm 100 m
10566784 6 mm 9 mm 100 m
10654903 18 mm 22 mm 50 m
12325303 16 mm 24 mm 50 m
15942921 19 mm 27 mm 50 m
10219182 8 mm 11 mm 50 m
10084013 12 mm 16 mm 50 m
10071544 3 mm 5 mm 100 m
10256944 4 mm 6 mm 100 m
10623015 7 mm 10 mm 50 m
10366702 7 mm 11 mm 50 m
17851530 7 mm 10 mm 100 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10184994 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3500508
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt alternativ för att se vätskeflödet. Deutsch Neumann™ Transparent PVC-slang är stark men lätt och lämplig för allmänt laboratoriebruk.
  • Transparent färg
  • Värmebeständig till 60 °C
  • Hög flexibilitet och kemikaliebeständighet
  • Utmärkt motståndskraft mot nötning, slät in- och utvändigt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 100 m
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Genomskinlig