Läs mer
Deutsch Neumann™ Transparent PVC-slang
Produktkod. 10219182
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
50 m
100 m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk)
10219182 8 mm 11 mm 50 m
10360333 6 mm 8 mm 100 m
10566784 6 mm 9 mm 100 m
10654903 18 mm 22 mm 50 m
12325303 16 mm 24 mm 50 m
15942921 19 mm 27 mm 50 m
10084013 12 mm 16 mm 50 m
10071544 3 mm 5 mm 100 m
10256944 4 mm 6 mm 100 m
10184994 5 mm 8 mm 100 m
10623015 7 mm 10 mm 50 m
10366702 7 mm 11 mm 50 m
17851530 7 mm 10 mm 100 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10219182 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3500811
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-10-2026
Utmärkt alternativ för att se vätskeflödet. Deutsch Neumann™ Transparent PVC-slang är stark men lätt och lämplig för allmänt laboratoriebruk.
  • Transparent färg
  • Värmebeständig till 60 °C
  • Hög flexibilitet och kemikaliebeständighet
  • Utmärkt motståndskraft mot nötning, slät in- och utvändigt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Total längd (metrisk) 50 m
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Genomskinlig