Läs mer
Deutsch Neumann™ Transparent PVC-slang
Beskrivning
- Transparent färg
- Värmebeständig till 60 °C
- Hög flexibilitet och kemikaliebeständighet
- Utmärkt motståndskraft mot nötning, slät in- och utvändigt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Total längd (metrisk) | 100 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Färg | Genomskinlig |