Läs mer
Deutsch Neumann™ Transparent PVC-slang
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
100 m
50 m
Beskrivning
- Transparent färg
- Värmebeständig till 60 °C
- Hög flexibilitet och kemikaliebeständighet
- Utmärkt motståndskraft mot nötning, slät in- och utvändigt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Inre | 19 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Total längd (metrisk) | 50 m |
| Tjocklek (metrisk) | 4 mm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Färg | Genomskinlig |
| Maximalt tryck | 12 bar vid 20 °C |