Läs mer
Deutsch Neumann™ Transparent PVC-slang
Produktkod. 17851530
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Total längd (metrisk):
100 m
50 m
Produktkod. 17851530
Brand: Deutsch Neumann™ 3500710100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt alternativ för att se vätskeflödet. Deutsch Neumann™ Transparent PVC-slang är stark men lätt och lämplig för allmänt laboratoriebruk.
  • Transparent färg
  • Värmebeständig till 60 °C
  • Hög flexibilitet och kemikaliebeständighet
  • Utmärkt motståndskraft mot nötning, slät in- och utvändigt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Total längd (metrisk) 100 m
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Genomskinlig